Documenti
678724
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-3-hydroxypropionate
95%
Sinonimo/i:
2-Chloro-3-hydroxypropionic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7ClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4536
P. eboll.
105-108 °C/20 mmHg
Densità
1.319 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)C(Cl)CO
InChI
1S/C4H7ClO3/c1-8-4(7)3(5)2-6/h3,6H,2H2,1H3
IPNQALYYANAHGS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C