Documenti fondamentali
677957
Sigma-Aldrich
1,4,5,8-Naphthalintetracarbonsäure-1,8-monoanhydrid
Sinonimo/i:
1,3-Dioxo-1H,3H-naphtho[1,8-c,d]pyran-6,7-dicarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H6O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c3ccc(C(O)=O)c1c23
InChI
1S/C14H6O7/c15-11(16)5-1-3-7-10-8(14(20)21-13(7)19)4-2-6(9(5)10)12(17)18/h1-4H,(H,15,16)(H,17,18)
YQXRNSHBINARCY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May contain varying amounts of tetracarboxylic acid
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)