Documenti fondamentali
737135
Sigma-Aldrich
Dibromoisocyanuric acid
96%
Sinonimo/i:
1,3-Dibromo-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Scegli un formato
1 G
CHF 54.20
5 G
CHF 94.00
CHF 54.20
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 54.20
5 G
CHF 94.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3HBr2N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 54.20
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
305-310 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrN1C(=O)NC(=O)N(Br)C1=O
InChI
1S/C3HBr2N3O3/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11/h(H,6,9,10)
HHBCEKAWSILOOP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)