Documenti fondamentali
676071
Sigma-Aldrich
Hydroxyethyl acrylate-1-13C,2,3,3-d3
97% (CP), 99 atom % 13C, 98 atom % D, contains 4-methoxyphenol as stabilizer
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC4D3H5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
contiene
4-methoxyphenol as stabilizer
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]\C([2H])=C(/[2H])[13C](=O)OCCO
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-5(7)8-4-3-6/h2,6H,1,3-4H2/i1D2,2D,5+1
OMIGHNLMNHATMP-YJHZBZHESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)