Documenti fondamentali
371998
Sigma-Aldrich
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate
99%
Sinonimo/i:
1H ,1H ,3H -Tetrafluoropropyl methacrylate, 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl 2-methylprop-2-enoate
Scegli un formato
25 G
CHF 469.00
CHF 469.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 469.00
About This Item
Formula condensata:
CH2=C(CH3)COOCH2CF2CF2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 469.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
contiene
BHT as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.373 (lit.)
P. ebollizione
124 °C (lit.)
Densità
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C7H8F4O2/c1-4(2)5(12)13-3-7(10,11)6(8)9/h6H,1,3H2,2H3
RSVZYSKAPMBSMY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.