292818
2-Hydroxyethyl acrylate
96%, contains 200-650 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinonimo/i:
Ethylene glycol monoacrylate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
96%
Forma fisica
solid
contiene
200-650 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. eboll.
90-92 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-5(7)8-4-3-6/h2,6H,1,3-4H2
OMIGHNLMNHATMP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Articoli
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.