Documenti fondamentali
456349
Sigma-Aldrich
Acrylic acid-d4
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinonimo/i:
2-Propenoic-2,3,3-d3 acid
About This Item
Formula condensata:
D2C=CDCO2D
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
Impurezze
≤5% D2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.418 (lit.)
P. ebollizione
139 °C (lit.)
Punto di fusione
13 °C (lit.)
Densità
1.108 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]OC(=O)\C([2H])=C(\[2H])[2H]
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)/i1D2,2D/hD
NIXOWILDQLNWCW-JMLDNBOGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)