675938
Me4tButylXphos
96%
Sinonimo/i:
Tetramethyl di-tBuXPhos
Saggio
96%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: C-X Bond Formation
Punto di fusione
168-172 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC1=C(C)C(C)=C(C)C(C(C(C(C)C)=CC(C(C)C)=C2)=C2C(C)C)=C1P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C33H53P/c1-19(2)26-17-27(20(3)4)30(28(18-26)21(5)6)29-24(9)22(7)23(8)25(10)31(29)34(32(11,12)13)33(14,15)16/h17-21H,1-16H3
RCRYEYMHBHPZQD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Contenuto correlato
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.