Documenti fondamentali
804193
Sigma-Aldrich
Me3(OMe)tBuXPhos-Pd-G3
Sinonimo/i:
Me3(OMe)tBuXPhos Pd G3
Scegli un formato
250 MG
CHF 155.00
1 G
CHF 545.00
CHF 155.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 155.00
1 G
CHF 545.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C46H66NO4PPdS
Peso molecolare:
866.48
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 155.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
CC1=C([R])C([R])=C(C)C(C2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C)=C1P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.NC3=C(C=CC=C3)C4=C(C=CC=C4)[Pd]OS(C)(=O)=O
Descrizione generale
Me3(OMe)tBuXPhos-Pd-G-3 is a versatile palladium precatalyst developed by Buchwald group. It is widely employed in various cross-coupling reactions involving the formation of C-C, C-N, C-O, C-F, C-CF3, and C-S bonds. Precatalysts effectively generate active catalytic species for use in various reactions.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Articoli
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.