677280
sSPhos
Sinonimo/i:
S-Phos (water soluble)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
O.[Na+].COc1ccc(c(OC)c1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H35O5PS.Na.H2O/c1-30-22-17-18-24(33(27,28)29)26(31-2)25(22)21-15-9-10-16-23(21)32(19-11-5-3-6-12-19)20-13-7-4-8-14-20;;/h9-10,15-20H,3-8,11-14H2,1-2H3,(H,27,28,29);;1H2/q;+1;/p-1
MAPQBSXKBDVINV-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.