Documenti fondamentali
675830
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromoanisole
97%
Scegli un formato
1 G
CHF 64.50
CHF 64.50
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 64.50
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H3Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 64.50
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
34-38 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
COc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C7H6Br2O/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3
OQZAQBGJENJMHT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)