44340
AmberChrom™ 1X8 chloride form
chloride form, strongly basic, 200-400 mesh
Descrizione
cross-linkage 8%
Forma fisica
beads
Parametri
66 °C OH- form max. temp.
Umidità
39-45%
Perdita
~40% loss on drying, 110 °C
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Dimensione particelle
200-400 mesh
pH di lavoro
0-14
Capacità
1.2 meq/mL by wetted bed volume
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?