Documenti fondamentali
646105
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromophenol
97%
Scegli un formato
1 G
CHF 41.90
10 G
CHF 303.00
CHF 41.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 41.90
10 G
CHF 303.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4Br2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 41.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
79-83 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Oc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H4Br2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
PZFMWYNHJFZBPO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Shengnan You et al.
Soft matter, 13(18), 3334-3340 (2017-04-20)
Rod-coil molecules 1a, 1b and 2a, 2b, consisting of biphenyl and phenyl units connected by an acetylene bond as the rod segment and oligo(ethylene glycol) (OEG) as the coil segment, were synthesized and characterized. Molecules 1a and 1b incorporate a