Documenti fondamentali
674451
Sigma-Aldrich
Bis(10-carboxydecyl)disulfide
99%
Sinonimo/i:
11,11′-Dithiobis-undecansäure
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H42O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
434.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
93-97 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H42O4S2/c23-21(24)17-13-9-5-1-3-7-11-15-19-27-28-20-16-12-8-4-2-6-10-14-18-22(25)26/h1-20H2,(H,23,24)(H,25,26)
ZVJYVLSWSYMCMF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.