B81956
4-Bromothiophenol
95%
Sinonimo/i:
4-Bromobenzenethiol
Saggio
95%
Stato
crystals
P. ebollizione
239 °C (lit.)
Punto di fusione
73-76 °C (lit.)
Stringa SMILE
Sc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H5BrS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
FTBCOQFMQSTCQQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)