Documenti fondamentali
673153
Sigma-Aldrich
4′-Chloro-3′-methylacetophenone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9ClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.555
P. ebollizione
104-105 °C/0.4 mmHg
Densità
1.150 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
chloro
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(Cl)c(C)c1
InChI
1S/C9H9ClO/c1-6-5-8(7(2)11)3-4-9(6)10/h3-5H,1-2H3
XOIGZLJCLDWTQH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)