Documenti
666580
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-tert-butylisoxazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
110-114 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1cc(N)no1
InChI
1S/C7H12N2O/c1-7(2,3)5-4-6(8)9-10-5/h4H,1-3H3,(H2,8,9)
GGXGVZJHUKEJHO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Amination of aryl bromides catalyzed by Pd(dba)3 (Aldrich Catalog No. 328774) and Xantphos (Aldrich Catalog No. 526460).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Synlett, 2331-2331 (2007)