B78114
2-Bromopropane
99%
Sinonimo/i:
Isopropyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. eboll.
59 °C (lit.)
Punto di fusione
−89 °C (lit.)
Densità
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
19 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves