Documenti fondamentali
C26003
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzotrifluoride
99%
Sinonimo/i:
1-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Scegli un formato
100 G
CHF 37.70
CHF 37.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 37.70
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.55
Beilstein:
510993
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 37.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. ebollizione
152 °C (lit.)
Densità
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClF3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
DGRVQOKCSKDWIH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
135.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
57.5 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)