Documenti fondamentali
665347
Sigma-Aldrich
(S,R)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phospha-cyclohepta[2,1-a;4-a′]dinaphthalen-4-yl)-(1-phenylethyl)amine
96%
Sinonimo/i:
(+)-N-(1(R1-Phenylethyl)-dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-amine,.(11b,S)
Scegli un formato
100 MG
CHF 103.00
CHF 103.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 103.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H25NO2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
438.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 103.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
213-220 °C
Stringa SMILE
C[C@@H](NP1Oc2ccc3ccccc3c2-c4c(O1)ccc5ccccc45)c6ccccc6
InChI
1S/C28H22NO2P/c1-19(20-9-3-2-4-10-20)29-32-30-25-17-15-21-11-5-7-13-23(21)27(25)28-24-14-8-6-12-22(24)16-18-26(28)31-32/h2-19,29H,1H3/t19-/m1/s1
OXUOPBPAVLQNGC-LJQANCHMSA-N
Note legali
Sold under license from DSM for research purposes only.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)