Documenti fondamentali
665126
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(CH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
Saggio:
97%
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
180-184 °C
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cc1cc(Br)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
RVCJOGNLYVNRDN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Building block used in a preparation of anthranilic acids possessing antibacterial activity.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Atli Thorarensen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(10), 2823-2827 (2007-03-21)
In the past few years, a significant effort has been devoted by Pharmacia toward the discovery of novel antibiotics. We have recently described the identification of an anthranilic acid lead 1 and the optimization resulting in the advanced lead 2.