609315-M
Thyroid Hormone Receptor Antagonist, 1-850
The Thyroid Hormone Receptor Antagonist, 1-850, also referenced under CAS 251310-57-3, controls the biological activity of Thyroid Hormone Receptor. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Sinonimo/i:
Thyroid Hormone Receptor Antagonist, 1-850, TR Antagonist, 1-850, 2-(2-(-(4-Nitrophenyl)-4-piperidinylidene)acetyl-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1-hydrazine Carboxamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Thyroid Hormone Receptor
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1