SML1516
DS-437
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5′-S-[2-[[(Ethylamino)carbonyl]amino]ethyl]-5′-thio-adenosine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CSCCNC(NCC)=O)O3
InChI
1S/C15H23N7O4S/c1-2-17-15(25)18-3-4-27-5-8-10(23)11(24)14(26-8)22-7-21-9-12(16)19-6-20-13(9)22/h6-8,10-11,14,23-24H,2-5H2,1H3,(H2,16,19,20)(H2,17,18,25)/t8-,10+,11?,14-/m1/s1
CACMCLIHCDTJHL-XNZUMOJTSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3