663018
Cyclopropylacetylene
Neat, 97%
Sinonimo/i:
Ethynylcyclopropane
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.429
P. ebollizione
51 °C
Densità
0.781 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C#CC1CC1
InChI
1S/C5H6/c1-2-5-3-4-5/h1,5H,3-4H2
NPTDXPDGUHAFKC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?