244422
1-Hexyne
97%
Sinonimo/i:
Butylacetylene, n-Butylacetylene
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
253 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Impurezze
<2% 1-bromobutane
Indice di rifrazione
n20/D 1.399 (lit.)
P. eboll.
71-72 °C (lit.)
Punto di fusione
−132 °C (lit.)
Densità
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC#C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h1H,4-6H2,2H3
CGHIBGNXEGJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup