256560
1-Pentyne
99%
Sinonimo/i:
Propylacetylene
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
6.8 psi ( 20 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.385 (lit.)
P. eboll.
40 °C (lit.)
Punto di fusione
−106-−105 °C (lit.)
Densità
0.691 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC#C
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h1H,4-5H2,2H3
IBXNCJKFFQIKKY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- lithium acetylides, required for asymmetric synthesis of α,α-dibranched propargyl sulfinamides
- 7-hydroxy-10-methoxy-3H-naphtho[2.1-b]pyrans
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves