Documenti fondamentali
533882
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-pentyne
98%
Sinonimo/i:
Isobutyl acetylene
Scegli un formato
5 ML
CHF 134.00
CHF 134.00
Spedizione prevista il26 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
CHF 134.00
About This Item
Formula condensata:
CH≡CCH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
82.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
98%
CHF 134.00
Spedizione prevista il26 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.393 (lit.)
P. ebollizione
61-62 °C (lit.)
Densità
0.698 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CC#C
InChI
1S/C6H10/c1-4-5-6(2)3/h1,6H,5H2,2-3H3
OXRWICUICBZVAE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
24.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4.44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6