Documenti fondamentali
655872
Sigma-Aldrich
N-Boc-piperidine
98%
Sinonimo/i:
1-Boc-piperidine, N-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine, N-Boc-tetrahydropyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H19NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
Densità
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1
InChI
1S/C10H19NO2/c1-10(2,3)13-9(12)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H2,1-3H3
RQCNHUCCQJMSRG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Piperazine derivatives for orally active acetyl-CoA carboxylase 1/2 non-selective inhibitors
  • 2-Aryl and 2-vinyl piperidines
  • Allosteric IGF-1R inhibitors
Reactant for:
  • Allylation and conjugate addition reactions
  • Asymmetric deprotonation
  • Enantioselective inter- and intramolecular aldol reactions
Substrate used in a two-step α-arylation procedure.
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Tetrahedron Letters, 47, 455-455 (2006)