Key Documents
655643
Sigma-Aldrich
1-Decyne-1,2-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)713C≡13CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352003
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
P. eboll.
174 °C (lit.)
Punto di fusione
-44 °C (lit.)
Densità
0.776 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CCCCCCCC[13C]#[13CH]
InChI
1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h1H,4-10H2,2H3/i1+1,3+1
ILLHQJIJCRNRCJ-ZKDXJZICSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable Liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)