741612
Diisopropylamine-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
DIPA-13C6
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
84 °C (lit.)
Punto di fusione
-61 °C (lit.)
Densità
0.764 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[13CH3][13CH]([13CH3])N[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
UAOMVDZJSHZZME-IDEBNGHGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C