Documenti fondamentali
588210
Sigma-Aldrich
Cyclopentane-d9
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
C5D9H
Numero CAS:
Peso molecolare:
79.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
P. ebollizione
50 °C (lit.)
Punto di fusione
-94 °C (lit.)
Densità
0.846 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
[2H]C1C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2/i1D,2D2,3D2,4D2,5D2
RGSFGYAAUTVSQA-LOFGRQECSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-34.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-37 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)