Documenti fondamentali
603511
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)acetylene-13C2
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinonimo/i:
Ethynyl-13C2-trimethylsilane
Scegli un formato
100 MG
CHF 830.00
1 G
CHF 2’230.00
CHF 830.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 830.00
1 G
CHF 2’230.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3Si13C≡13CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 830.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
95% (CP)
P. ebollizione
53 °C
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)[13C]#[13CH]
InChI
1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3/i1+1,5+1
CWMFRHBXRUITQE-AEGZSVGQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-29.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-34 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2