Documenti
452416
Sigma-Aldrich
Decane-d22
99 atom % D
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)8CD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
P. eboll.
174 °C (lit.)
Punto di fusione
−30 °C (lit.)
Densità
0.842 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+22
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2
DIOQZVSQGTUSAI-DNYWURFXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Adrian Paz Ramos et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1862(5), 183201-183201 (2020-01-24)
Alkanes are known to promote the fluid lamellar (Lα)-to-inverted hexagonal (HII) phase transition of different phospholipids. In this work, we studied the interaction of decane and tetradecane with self-assemblies formed of 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-phosphoethanolamine (POPE), using sequential 2H and 31P solid-state NMR spectroscopy.