Documenti fondamentali
647446
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
96%
Scegli un formato
1 G
CHF 56.20
5 G
CHF 236.00
CHF 56.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 56.20
5 G
CHF 236.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H16N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 56.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Attività ottica
[α]/D −109.0 to −95.0°, c = 1 in methanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.4670 (lit.)
P. ebollizione
50-52 °C (lit.)
Densità
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCN1CCC[C@H]1CN
InChI
1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3/t7-/m0/s1
UNRBEYYLYRXYCG-ZETCQYMHSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
135.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)