Documenti fondamentali
522279
Sigma-Aldrich
Methyl 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoate
98%
Sinonimo/i:
4-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)benzenesulfonamide, Methyl 5-(aminosulfonyl)-2-methoxybenzoate, Methyl 5-sulfamoyl-2-methoxybenzoate
Scegli un formato
25 G
CHF 138.00
CHF 138.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 138.00
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H3(SO2NH2)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 138.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Punto di fusione
175-177 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(ccc1OC)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C9H11NO5S/c1-14-8-4-3-6(16(10,12)13)5-7(8)9(11)15-2/h3-5H,1-2H3,(H2,10,12,13)
MKDYDRQLKPGNNU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoate is also referred to as 2-methoxy-5-sulfamoyl methyl benzoate or methyl 5-(aminosulphonyl)-2-methoxybenzoate.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)