644722
Pd EnCat® 40
extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading
Sinonimo/i:
Palladium acetate microencapsulated in polyurea matrix
About This Item
Prodotti consigliati
contiene
0.37-0.44 mmol/g palladium
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Grado di funzionalizzazione
0.4 mmol/g Pd loading
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- low residual metal levels in crude product
- easy recovery of catalyst
- compatibility of immobilized metal with various ligands to effect C-C bond forming reactions
- safer and easier to handle than Pd/C for hydrogenation
- efficiency and economy gains through recovery and recycling
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Homogeneous palladium catalysts are widely utilized due to their versatility, reactivity and functional group tolerance.