744239
Triphenylphosphine palladium(II) dichloride phosphaadamantane ethyl Silica
Sinonimo/i:
PhosphonicS™ L-PAPd1r
Stato
powder
Grado di funzionalizzazione
0.010-0.030 mmol/g loading
Dimensione particelle
≥45 μm (95%)
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)