643394
Titanium(III) chloride solution
~10 wt. % in 20-30 wt. % hydrochloric acid
Sinonimo/i:
Titanium trichloride
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solution
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: titanium
Concentrazione
~10 wt. % in 20-30 wt. % hydrochloric acid
Densità
1.192 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cl[Ti](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)