Documenti
636592
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-13C4,15N2,d8
98 atom % D, 98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Formula condensata:
D215N13CO13CD213CD(15ND2)13CO2D
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
232 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+14
Stringa SMILE
[2H]O[13C](=O)[13C@@]([2H])([15N]([2H])[2H])[13C]([2H])([2H])[13C](=O)[15N]([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1D2,2+1D,3+1,4+1,5+1,6+1/hD5
DCXYFEDJOCDNAF-PYHFAUOHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3