Documenti fondamentali
488909
Sigma-Aldrich
DL-Tyrosine-3-13C
98 atom % 13C
Sinonimo/i:
DL-4-Hydroxyphenyl(alanine-3-13C)
Scegli un formato
250 MG
CHF 1’140.00
CHF 1’140.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 1’140.00
About This Item
Formula condensata:
4-(HO)C6H413CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 1’140.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % 13C
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
NC([13CH2]c1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/i5+1
OUYCCCASQSFEME-HOSYLAQJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)