Documenti fondamentali
588695
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-13C4 monohydrate
98 atom % 13C, 95% (CP)
Sinonimo/i:
(S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide-13C4 monohydrate, (S)·-·(+)·-·2-·Aminosuccinamic acid-13C4, (S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide-13C4 monohydrate, L-Aspartic acid 4-amide-13C4 monohydrate, 13C Labeled asparagine
Scegli un formato
100 MG
CHF 2’060.00
CHF 2’060.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 2’060.00
About This Item
Formula condensata:
H2N13CO13CH213CH(NH2)13CO2H · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 2’060.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
Punto di fusione
233-235 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[H]O[H].N[13C@@H]([13CH2][13C](N)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
RBMGJIZCEWRQES-KFYBRNFPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)