Documenti
613967
Sigma-Aldrich
17β-Estradiol-2,4,16,16,17-d5
97 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18D5H19O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
178-179 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])[C@]4([2H])O)[C@@H]3CCc2c([2H])c1O
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i3D,7D2,10D,17D
VOXZDWNPVJITMN-MOKSCAJFSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges