Documenti fondamentali
609277
Sigma-Aldrich
4-Aminobutyric acid-15N
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
GABA-15N
Scegli un formato
500 MG
CHF 769.00
CHF 769.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 769.00
About This Item
Formula condensata:
H215N(CH2)3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 769.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Stato
solid
Disponibilità
not available in Japan
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
195 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[15NH2]CCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i5+1
BTCSSZJGUNDROE-HOSYLAQJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)