Vai a
77951
Imidazolepropionic acid
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
1H-Imidazole-4-propanoic acid, 1H-Imidazole-5-propanoic acid, 3-(1H-Imidazol-4-yl)propionic acid, 3-(Imidazol-4(5)-yl)propionic acid, Deamino-histidine, Dihydrourocanic acid, NSC 66737
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 68.30
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.14
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
214-045-0
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
powder
CHF 68.30
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CCC1=CN=CN1)=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c9-6(10)2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
ZCKYOWGFRHAZIQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Imidazolepropionic acid is a product of histidine metabolism, which may involve oxidation or transamination
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H8000H775073767
L-Istidina ReagentPlus®, ≥99% (TLC)
Sigma-Aldrich
H8000
L-Istidina
DL-Histidine ≥99% (TLC)
Sigma-Aldrich
H7750
DL-Histidine
L-Istidina certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
73767
L-Istidina
description
≥98.0% (GC)
description
ReagentPlus®, ≥99% (TLC)
description
≥99% (TLC)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
high purity imidazolepropionic acid for biochemical applications
-
-
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)