Documenti fondamentali
96378
Supelco
Stable Isotope Labeled Amino Acid Mix Solution 1
1250-2500 nmol/mL in 0.1 M HCl, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Scegli un formato
1 ML
CHF 753.00
CHF 753.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 753.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.26
CHF 753.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Stato
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Concentrazione
1250-2500 nmol/mL in 0.1 M HCl
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
applicazioni
clinical
food and beverages
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to the SI through a primary reference material from an NMI, e.g. NIST, NRC or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Check out the entire portfolio of our amino acids certified reference materials (CRM)
Risultati analitici
17 amino acids in 0.1M hydrochloric acid
2.5 mM each: L-Alanine-13C3,15N, L-Arginine-13C6, L-Aspartic acid-13C4, L-Glutamic acid-13C5, Glycine-13C2,15N, L-Histidine-13C6, L-Isoleucine-13C6,15N, L-Leucine-13C6,15N, L-Lysine-13C6, L-Methionine-13C5,15N, L-Phenyl-13C6-alanine, L-Proline-13C5, L-Serine-13C3,15N, L-Threonine-13C4, L-Tyrosine-(phenyl-13C6), L-Valine-13C5
and 1.25mM L-Cystine-13C6,15N2
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)