616184
myo-Inositol-C-d6
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
Densità
1.752 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H][C@]1(O)[C@@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]1([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
CDAISMWEOUEBRE-CFBUUQDRSA-N
WGK 2