Documenti fondamentali
606170
Sigma-Aldrich
Vanillin-(methoxy-d3)
99 atom % D, 99% (CP)
Sinonimo/i:
Vanillin-d3, 4-Hydroxy-3-methoxy-d3 benzaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8D3H5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
P. ebollizione
170 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
81-83 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])Oc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i1D3
MWOOGOJBHIARFG-FIBGUPNXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Marc Behr et al.
BMC plant biology, 18(1), 1-1 (2018-01-03)
Lignin and lignans are both derived from the monolignol pathway. Despite the similarity of their building blocks, they fulfil different functions in planta. Lignin strengthens the tissues of the plant, while lignans are involved in plant defence and growth regulation.