Documenti fondamentali
729787
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-bromopyrrole-2-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
4-Bromo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester
Scegli un formato
1 G
CHF 57.60
CHF 57.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 57.60
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 57.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
58-63 °C
Gruppo funzionale
bromo
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cc(Br)c[nH]1
InChI
1S/C7H8BrNO2/c1-2-11-7(10)6-3-5(8)4-9-6/h3-4,9H,2H2,1H3
ZNKYCJKUHXQUJQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)