Documenti fondamentali
596507
Sigma-Aldrich
Propionic-d5 acid
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CD3CD2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
79.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
P. ebollizione
141 °C (lit.)
Densità
1.059 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3,2D2
XBDQKXXYIPTUBI-ZBJDZAJPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)