Documenti fondamentali
575232
Sigma-Aldrich
Holmium(III) bromide hydrate
99.999% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
HoBr3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.64 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: holmium
Stringa SMILE
[H]O[H].Br[Ho](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ho.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
ZSFPAAHZCBVDRA-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.